Ácido salicílico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Ácido 2-hidroxibenzoico, Ácido o-hidroxibenzoico
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18731.0100 8.18731.1000 8.18731.9050
8.18731.0100EA 34.8 EUR
8.18731.0100 8.18731.1000 8.18731.9050
Ácido salicílico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido salicílico
Formula: (HO)C₆H₄CO₂H
MW: 138.12 g/mol
Pto. Ebullición: 336
Pto. de fusión: 157…159 °C
Densidad: 1.443 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 157
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002439
Núm. CAS: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Índice Merck: 13,08411
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af1f695fa92656a135b5e1742f1cca28f4d255fb&vid=8f3aff6fb9a70e5dd194b8bc46019af74e48e90a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 2 g/l (20 °C)
Melting Point 157 - 159 °C
Molar Mass 138.12 g/mol
Bulk Density 400 - 500 kg/m3
Boiling Point 211 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 27 hPa (211 °C)
Flash Point 157 °C
Density 1.443 g/cm3 (20 °C)
pH 3 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Ignition Point 500 °C