Ácido salicílico 99.0-100.5%, en polvo Ph. Eur.
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Ácido 2-hidroxibenzoico, Ácido o-hidroxibenzoico
20662.296EA 173 EUR
20662.296 20662.467
Ácido salicílico 99.0-100.5%, en polvo Ph. Eur.
Ácido salicílico
Precaución: Not for use as Active Pharmaceutical Ingredient (API)
Formula: (HO)C₆H₄CO₂H
MW: 138.12 g/mol
Pto. Ebullición: 336
Pto. de fusión: 157…159 °C
Densidad: 1.443 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 157
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002439
Núm. CAS: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Índice Merck: 13,08411
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af1f695fa92656a135b5e1742f1cca28f4d255fb&vid=8f3aff6fb9a70e5dd194b8bc46019af74e48e90a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (calculated on dried substance) 99.0 --> 100.5 %
Appearance White crystalline powder
Identification B Passes test
Appearance of solution Passes test
Melting point 158 --> 161 °C
Impurity A Max. 0.1 %
Impurity B Max. 0.05 %
Impurity C Max. 0.02 %
Any other impurity Max. 0.05 %
Total impurities Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 200 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Loss on drying Max. 0.5 %
Sulphated ash Max. 0.1 %
Residual solvents Passes test
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Cd (Cadmium) Max. 1 ppm
Co (Cobalt) Max. 1 ppm
Hg (Mercury) Max. 2 ppm
Ni (Nickel) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 2 ppm
V (Vanadium) Max. 1 ppm
Conforms to Ph.Eur. Passes test