Ácido 3-hidroxibenzoico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: m-Hydroxybenzoic Acid
120981000 120985000 120980025
ACRO120981000EA 45.1 EUR
ACRO120981000 ACRO120985000 ACRO120980025
Ácido 3-hidroxibenzoico 99%
Ácido 3-hidroxibenzoico
Formula: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Pto. Ebullición: 346 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 201…204 °C
Densidad: 1,473 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002506
Núm. CAS: 99-06-9
EINECS: 202-726-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 201 to 205 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %