Ácido 3-hidroxibenzoico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: m-Hydroxybenzoic Acid
A13628.22 A13628.36
A13628.22EA 42.9 EUR
A13628.22 A13628.36
Ácido 3-hidroxibenzoico ≥99%
Ácido 3-hidroxibenzoico
Purity: 99% CAS No.: 99-06-9 Molecular Formula: C7H6O3 Formula Weight: 138.12 Flash Point: 220°(428°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 508160 MDL No.: MFCD00002506
Formula: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Pto. Ebullición: 346 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 201…203 °C
Densidad: 1,473 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 220 °C (428 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002506
Núm. CAS: 99-06-9
EINECS: 202-726-5