Ácido 4-hidroxibenzoico 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
120990010 120991000 120995000
ACRO120990010EA 86.3 EUR
ACRO120990010 ACRO120991000 ACRO120995000
Ácido 4-hidroxibenzoico 99+%
Ácido 4-hidroxibenzoico
Formula: C₇H₆O₃
Pto. Ebullición: 336 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 214…217 °C
Densidad: 1,398 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 199 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002547
Núm. CAS: 99-96-7
EINECS: 202-804-9
Índice Merck: 13,04837
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 214 to 217 °C
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH ≥99.0 %