Ácido 4-hidroxibenzoico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13700.0B
A13700.0I
A13700.30
A13700.0BEA
82.2
EUR
A13700.0B
A13700.0I
A13700.30
Ácido 4-hidroxibenzoico ≥99%
Ácido 4-hidroxibenzoico
Purity: 99%
CAS No.: 99-96-7
Molecular Formula: C7H6O3
Formula Weight: 138.12
Flash Point: 199°(390°F)
Physical Form: Powder
Melting Point: 213-218°
Beilstein Reference: 970950
Merck Reference: 14,4812
MDL No.: MFCD00002547
Formula:
C₇H₆O₃ Pto. Ebullición: 336 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 213…218 °C Densidad: 1,398 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 199 °C (390 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002547 Núm. CAS: 99-96-7 EINECS: 202-804-9 Índice Merck: 14,4812 |