Ácido 4-hidroxibenzoico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: p-Hydroxybenzoic Acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21814.0005 8.21814.0250 8.21814.1000 8.21814.9050
8.21814.0005EA 31.8 EUR
8.21814.0005 8.21814.0250 8.21814.1000 8.21814.9050
Ácido 4-hidroxibenzoico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido 4-hidroxibenzoico
Formula: C₇H₆O₃
MW: 138.12 g/mol
Pto. Ebullición: 336
Pto. de fusión: 210…211 °C
Densidad: 1.398 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002547
Núm. CAS: 99-96-7
EINECS: 202-804-9
Índice Merck: 13,04837
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 5 g/l (25 °C)
Melting Point 213 - 216 °C
Molar Mass 138.12 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
pH 3.3 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 250 °C