Ácido 2,3-dihidroxibenzoico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
155170050 155170250
ACRO155170050EA 59.2 EUR
ACRO155170050 ACRO155170250
Ácido 2,3-dihidroxibenzoico 99%
Ácido 2,3-dihidroxibenzoico
Formula: C₇H₆O₄
Pto. Ebullición: 339 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 204…208 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002446
Núm. CAS: 303-38-8
EINECS: 206-139-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to pink to grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 204 to 208 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %