Ácido 2,3-dihidroxibenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10144.09
A10144.18
A10144.30
A10144.09EA
81.3
EUR
A10144.09
A10144.18
A10144.30
Ácido 2,3-dihidroxibenzoico ≥98%
Ácido 2,3-dihidroxibenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 303-38-8
Molecular Formula: C7H6O4
Formula Weight: 154.12
Melting Point: 204-208°
Beilstein Reference: 2209117
Formula:
C₇H₆O₄ Pto. Ebullición: 339 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 204…208 °C Densidad: 1,542 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002446 Núm. CAS: 303-38-8 EINECS: 206-139-5 |