Ácido 2,4-dihidroxibenzoico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
114870050 114871000 114875000
ACRO114870050EA 36 EUR
ACRO114870050 ACRO114871000 ACRO114875000
Ácido 2,4-dihidroxibenzoico 97%
Ácido 2,4-dihidroxibenzoico
Formula: C₇H₆O₄
Pto. Ebullición: 390 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 210…215 °C
Densidad: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002451
Núm. CAS: 89-86-1
EINECS: 201-946-9
Índice Merck: 12,08325
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Cream to light beige to pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %