Ácido 2,4-dihidroxibenzoico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13545.0E
A13545.22
A13545.36
A13545.0EEA
324
EUR
A13545.0E
A13545.22
A13545.36
Ácido 2,4-dihidroxibenzoico ≥97%
Ácido 2,4-dihidroxibenzoico
Purity: 97%
CAS No.: 89-86-1
Molecular Formula: C7H6O4
Formula Weight: 154.12
Melting Point: ca 226° dec.
Beilstein Reference: 1946213
Merck Reference: 14,8157
MDL No.: MFCD00002451
Formula:
C₇H₆O₄ Pto. Ebullición: 390 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼226 °C (desc.) Densidad: 1,54 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002451 Núm. CAS: 89-86-1 EINECS: 201-946-9 Índice Merck: 14,8157 |