Ácido 2,5-dihidroxibenzoico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido gentisico
165200050 165200500 165202500
ACRO165200050EA 29 EUR
ACRO165200050 ACRO165200500 ACRO165202500
Ácido 2,5-dihidroxibenzoico 99%
Ácido 2,5-dihidroxibenzoico
Formula: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Pto. Ebullición: 339 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 204…207 °C
Densidad: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002460
Núm. CAS: 490-79-9
EINECS: 207-718-5
Índice Merck: 13,04409
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 204 to 207 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %