Ácido 2,5-dihidroxibenzoico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido gentisico
A11459.14
A11459.22
A11459.14EA
58.9
EUR
A11459.14
A11459.22
Ácido 2,5-dihidroxibenzoico ≥99%
Ácido 2,5-dihidroxibenzoico
Purity: 99%
CAS No.: 490-79-9
Molecular Formula: C7H6O4
Formula Weight: 154.12
Melting Point: ca 206° dec.
Beilstein Reference: 2209119
Merck Reference: 14,4398
MDL No.: MFCD00002460
Formula:
C₇H₆O₄ Pto. Ebullición: 339 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼206 °C (desc.) Densidad: 1,55 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002460 Núm. CAS: 490-79-9 EINECS: 207-718-5 Índice Merck: 14,4398 |