Ácido 2,5-dihidroxibenzoico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Ácido gentisico
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41745.0050 8.41745.0250
8.41745.0050EA 86.9 EUR
8.41745.0050 8.41745.0250
Ácido 2,5-dihidroxibenzoico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido 2,5-dihidroxibenzoico
Formula: C₇H₆O₄
Pto. Ebullición: 339 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 202…206 °C
Densidad: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002460
Núm. CAS: 490-79-9
EINECS: 207-718-5
Índice Merck: 13,04409
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point 202 - 206 °C
Molar Mass 154.12 g/mol