Ácido 2,5-dihidroxibenzoico, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Ácido gentisico
M-Clarity™ quality level = MQ100
85707-10MG-F 85707-1G-F 85707-250MG-F
85707-10MG-FEA 24.6 EUR
85707-10MG-F 85707-1G-F 85707-250MG-F
Ácido 2,5-dihidroxibenzoico, Supelco®
Ácido 2,5-dihidroxibenzoico
Formula: C₇H₆O₄
Pto. Ebullición: 339 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 202…206 °C
Densidad: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002460
Núm. CAS: 490-79-9
EINECS: 207-718-5
Índice Merck: 13,04409
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75aeb16e8fe84599250924c49b4d1561ca565950&vid=32c94d66a75405b662386e0d2ec04d98b452c314&prid=web&clid=SAPDAM