Ácido 2,6-dihidroxibenzoico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
114881000 114885000 114880250
ACRO114881000EA 119 EUR
ACRO114881000 ACRO114885000 ACRO114880250
Ácido 2,6-dihidroxibenzoico 97%
Ácido 2,6-dihidroxibenzoico
Formula: C₇H₆O₄
Pto. Ebullición: 339 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 160…165 °C
Densidad: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002462
Núm. CAS: 303-07-1
EINECS: 206-134-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 165 °C (Dec)
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %