Ácido 2,6-dihidroxibenzoico ≥98%

Proveedor: Thermo Scientific
Atención

A14485.14 A14485.22 A14485.36
A14485.14EA 49.7 EUR
A14485.14 A14485.22 A14485.36
Ácido 2,6-dihidroxibenzoico ≥98%
Ácido 2,6-dihidroxibenzoico

Purity: 98% CAS No.: 303-07-1 Molecular Formula: C7H6O4 Formula Weight: 154.12 Melting Point: ca 164° dec. Beilstein Reference: 2209755

Formula: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Pto. Ebullición: 339 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ∼164 °C (desc.)
Densidad: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002462
Núm. CAS: 303-07-1
EINECS: 206-134-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR