Ácido 3,4-dihidroxibenzoico 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Protocatechuic acid
114890250 114891000 114895000
ACRO114890250EA 64.5 EUR
ACRO114890250 ACRO114891000 ACRO114895000
Ácido 3,4-dihidroxibenzoico 97%
Ácido 3,4-dihidroxibenzoico
Formula: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Pto. Ebullición: 125 - 135 °C (0,001 -rr)
Pto. de fusión: 198…202 °C
Densidad: 1,5415 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002509
Núm. CAS: 99-50-3
EINECS: 202-760-0
Índice Merck: 12,08080
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 198 to 202 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %