Ácido 3,4-dihidroxibenzoico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Protocatechuic acid
B24016.14
B24016.22
B24016.36
B24016.14EA
47.1
EUR
B24016.14
B24016.22
B24016.36
Ácido 3,4-dihidroxibenzoico ≥97%
Ácido 3,4-dihidroxibenzoico
Purity: 97%
CAS No.: 99-50-3
Molecular Formula: C7H6O4
Formula Weight: 154.12
Melting Point: ca 202° dec.
Beilstein Reference: 1448841
Merck Reference: 14,7894
MDL No.: MFCD00002509
Formula:
C₇H₆O₄ MW: 154,12 g/mol Pto. Ebullición: 125…135 °C (0,001 mmHg) Pto. de fusión: ∼202 °C (desc.) Densidad: 1,5415 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002509 Núm. CAS: 99-50-3 EINECS: 202-760-0 Índice Merck: 14,7894 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...