Ácido 2,3,4-trihidroxibenzoico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B20371.03 B20371.06 B20371.14
B20371.03EA 38 EUR
B20371.03 B20371.06 B20371.14
Ácido 2,3,4-trihidroxibenzoico ≥97%
Ácido 2,3,4-trihidroxibenzoico
Purity: 97% CAS No.: 610-02-6 Molecular Formula: C7H6O5 Formula Weight: 170.12 Melting Point: ca 210° dec. Beilstein Reference: 2210807
Formula: C₇H₆O₅
MW: 170,12 g/mol
Pto. de fusión: ∼210 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002447
Núm. CAS: 610-02-6
EINECS: 210-205-9