Ácido gálico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
410860010 410860050 410862500 410860051
ACRO410860010EA 290 EUR
ACRO410860010 ACRO410860050 ACRO410862500 ACRO410860051
Ácido gálico 98%
Ácido gálico
Formula: C₇H₆O₅
Pto. Ebullición: 501 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,694 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002510
Núm. CAS: 149-91-7
EINECS: 205-749-9
Índice Merck: 13,04366
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %