Ácido gálico, anhidro ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B24887.0B B24887.30
B24887.0BEA 373 EUR
B24887.0B B24887.30
Ácido gálico, anhidro ≥98%
Ácido gálico
Melting Point: ca 251° dec.
Beilstein Reference: 2050274
Formula: C₇H₆O₅
Pto. Ebullición: 501 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ∼ 251 °C (desc.)
Densidad: 1,694
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002510
Núm. CAS: 149-91-7
EINECS: 205-749-9
Índice Merck: 14,4345
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance (Color) White to cream or pale yellow
Form Powder
Assay (aqueous acid-base titration) ≥97.5 to ≤102.5%
Assay (Silylated GC) ≥97.5 to ≤102.5%
Identification (FTIR) Conforms