Ácido 2-fenoxibenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A10515.14 A10515.22
A10515.14EA 69.5 EUR
A10515.14 A10515.22
Ácido 2-fenoxibenzoico ≥98%
Ácido 2-fenoxibenzoico
Purity: 98% CAS No.: 2243-42-7 Molecular Formula: C13H10O3 Formula Weight: 214.22 Melting Point: 111-115° Beilstein Reference: 978452
Formula: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214,22 g/mol
Pto. Ebullición: 355 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 111…115 °C
Densidad: 1,2141 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002429
Núm. CAS: 2243-42-7
EINECS: 218-811-5