Ácido 4-fenoxibenzoico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
352720010
352720050
352720250
ACRO352720010EA
21.1
EUR
ACRO352720010
ACRO352720050
ACRO352720250
Ácido 4-fenoxibenzoico 98%
Ácido 4-fenoxibenzoico
Formula:
C₁₃H₁₀O₃ Pto. de fusión: 160…164 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002539 Núm. CAS: 2215-77-2 EINECS: 218-682-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 160 to 164 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |