Ácido 4-fenoxibenzoico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A17998.14
A17998.22
A17998.14EA
89.4
EUR
A17998.14
A17998.22
Ácido 4-fenoxibenzoico ≥99%
Ácido 4-fenoxibenzoico
Purity: 99%
CAS No.: 2215-77-2
Molecular Formula: C13H10O3
Formula Weight: 214.22
Melting Point: 160-164°
Beilstein Reference: 2212463
Formula:
C₁₃H₁₀O₃ Pto. de fusión: 160…164 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002539 Núm. CAS: 2215-77-2 EINECS: 218-682-5 |