Ácido tiosalicílico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
138891000 138895000
ACRO138891000EA 93.6 EUR
ACRO138891000 ACRO138895000
Ácido tiosalicílico 98%
Ácido tiosalicílico
Formula: C₇H₆O₂S
Pto. Ebullición: 230 °C (0,02 mmHg)
Pto. de fusión: 164…169 °C
Densidad: 1,489 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004836
Núm. CAS: 147-93-3
EINECS: 205-704-3
ADR: 9,
Índice Merck: 12,09498
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 169 °C
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
HPLC ≥97.5 %