Ácido tiosalicílico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Thiobenzoic acid, 2-Mercaptobenzoic acid
A13401.0B A13401.18 A13401.30
A13401.0BEA 562 EUR
A13401.0B A13401.18 A13401.30
Ácido tiosalicílico ≥98%
Ácido tiosalicílico
Purity: 98% CAS No.: 147-93-3 Molecular Formula: C7H6O2S Formula Weight: 154.19 Odour: Stench Melting Point: 165-168° Beilstein Reference: 508507 Merck Reference: 14,9360 MDL No.: MFCD00004836
Formula: C₇H₆O₂S
MW: 154,19 g/mol
Pto. Ebullición: 230 °C (0,02 mmHg)
Pto. de fusión: 165…168 °C
Densidad: 1,49
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004836
Núm. CAS: 147-93-3
EINECS: 205-704-3
UN: 3335
ADR: 9,
Índice Merck: 14,9360