Ácido benceno-1,2,4-tricarboxílico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid
349030050 349030500 349032500
ACRO349030050EA 29.5 EUR
ACRO349030050 ACRO349030500 ACRO349032500
Ácido benceno-1,2,4-tricarboxílico 98%
Ácido benceno-1,2,4-tricarboxílico
Formula: C₉H₆O₆
Pto. Ebullición: 107 - 113 °C (0,1 -rr)
Pto. de fusión: 231 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002470
Núm. CAS: 528-44-9
EINECS: 208-432-3
Índice Merck: 12,09832
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %