Ácido benceno-1,3,5-tricarboxílico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Benzene-1,3,5-tricarboxylic acid, 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
105350050 105350500 105355000
ACRO105350050EA 30.8 EUR
ACRO105350050 ACRO105350500 ACRO105355000
Ácido benceno-1,3,5-tricarboxílico 98%
Ácido benceno-1,3,5-tricarboxílico
Formula: C₉H₆O₆
MW: 210.14 g/mol
Pto. de fusión: 380 °C
Pto. de inflamación: >250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002517
Núm. CAS: 554-95-0
EINECS: 209-077-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
UV Lambda max 590 to 596 nm (in Methanol)
Molar absorption coefficient 67400 l/(mol.cm) (at Lambda max)