Ácido benceno-1,3,5-tricarboxílico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Benzene-1,3,5-tricarboxylic acid, 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
A15947.18 A15947.22 A15947.30 A15947.36
A15947.18EA 58.8 EUR
A15947.18 A15947.22 A15947.30 A15947.36
Ácido benceno-1,3,5-tricarboxílico ≥98%
Ácido benceno-1,3,5-tricarboxílico
Purity: 98% CAS No.: 554-95-0 Molecular Formula: C9H6O6 Formula Weight: 210.14 Flash Point: 328°(622°F) Melting Point: 374-376° Beilstein Reference: 2053080 MDL No.: MFCD00002517
Formula: C₉H₆O₆
MW: 210.14 g/mol
Pto. de fusión: 374…376 °C
Pto. de inflamación: 328 °C (622 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002517
Núm. CAS: 554-95-0
EINECS: 209-077-7