Ácido benceno-1,2,4,5-tetracarboxílico 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
105310050 105311000 105315000
ACRO105310050EA 32 EUR
ACRO105310050 ACRO105311000 ACRO105315000
Ácido benceno-1,2,4,5-tetracarboxílico 96%
Ácido benceno-1,2,4,5-tetracarboxílico
Formula: C₁₀H₆O₈
Pto. Ebullición: 516 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 281…284,5 °C
Densidad: 1,79 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002471
Núm. CAS: 89-05-4
EINECS: 201-879-5
Índice Merck: 12,08188
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥95 %
GC ≥97.5 %