Ácido benceno-1,2,4,5-tetracarboxílico 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid, Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic acid
B23099.22 B23099.36
B23099.22EA 38.6 EUR
B23099.22 B23099.36
Ácido benceno-1,2,4,5-tetracarboxílico 96%
Ácido benceno-1,2,4,5-tetracarboxílico
Purity: 96% CAS No.: 89-05-4 Molecular Formula: C10H6O8 Formula Weight: 254.15 Melting Point: 281-285° Merck Reference: 14,8004 MDL No.: MFCD00002471
Formula: C₁₀H₆O₈
Pto. Ebullición: 516 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 281…285 °C
Densidad: 1,79 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002471
Núm. CAS: 89-05-4
EINECS: 201-879-5
Índice Merck: 14,8004