Ácido benceno-1,2,4,5-tetracarboxílico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid, Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00784.0005 8.00784.0050 8.00784.0250
8.00784.0005EA 32.3 EUR
8.00784.0005 8.00784.0050 8.00784.0250
Ácido benceno-1,2,4,5-tetracarboxílico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido benceno-1,2,4,5-tetracarboxílico
Formula: C₁₀H₆O₈
Pto. Ebullición: 516 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 272 °C
Densidad: 1,79 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002471
Núm. CAS: 89-05-4
EINECS: 201-879-5
Índice Merck: 12,08188
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 15 g/l (25 °C)
Melting Point 250 - 260 °C
Molar Mass 254.15 g/mol
Density 1.79 g/cm3 (20 °C)