Benzoato de fenilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Benzoic acid phenyl ester
162060050 162061000 162065000
162060050.EA 35.6 EUR
162060050. 162061000. 162065000.
Benzoato de fenilo 99%
Benzoato de fenilo
Formula: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198.22 g/mol
Pto. Ebullición: 299
Pto. de fusión: 68…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003072
Núm. CAS: 93-99-2
EINECS: 202-293-2
Índice Merck: 12,07429
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 70 °C
GC ≥98.5 %
Acid value ≤1 mg KOH/g