1,2,4,5-Tetraclorobenceno 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
157780050 157782500
ACRO157780050EA 20.2 EUR
ACRO157780050 ACRO157782500
1,2,4,5-Tetraclorobenceno 98%
1,2,4,5-Tetraclorobenceno
Formula: C₆H₂Cl₄
MW: 215,89 g/mol
Pto. Ebullición: 246 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 139…142 °C
Densidad: 1,732 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000549
Núm. CAS: 95-94-3
EINECS: 202-466-2
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light pink to grey Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 142 °C
GC ≥97.5 %