1,2,4-Triclorobenceno ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A10130.36
A10130.36EA
38.6
EUR
A10130.36
1,2,4-Triclorobenceno ≥99%
1,2,4-Triclorobenceno
Purity: 99%
CAS No.: 120-82-1
Molecular Formula: C6H3Cl3
Formula Weight: 181.45
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.572
Melting Point: 17°
Boiling Point: 213°
Solubility: Miscible with ether, benzene, CS2
Merck Reference: 14,9631
UN No.: 2321
MDL No.: MFCD00000547
Formula:
C₆H₃Cl₃ MW: 181,45 g/mol Pto. Ebullición: 213 °C Pto. de fusión: 17 °C Densidad: 1,454 Pto. de inflamación: 110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000547 Núm. CAS: 120-82-1 EINECS: 204-428-0 UN: 2321 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,9631 |