1,2,4-Triclorobenceno para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21152.1000 8.21152.2500
8.21152.1000EA 65 EUR
8.21152.1000 8.21152.2500
1,2,4-Triclorobenceno para síntesis, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Triclorobenceno
Formula: C₆H₃Cl₃
Pto. Ebullición: 214,4 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 17 °C
Densidad: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000547
Núm. CAS: 120-82-1
EINECS: 204-428-0
UN: 2321
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,09704
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.049 g/l (20 °C)
Melting Point 17 °C
Molar Mass 181.45 g/mol
Boiling Point 213.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Explosion Limit 2.5 - 6.6 %(V)
Density 1.45 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 571 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials