1,2-Diclorobenceno 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
113180010 113180025 113180250
ACRO113180010EA 58.1 EUR
ACRO113180010 ACRO113180025 ACRO113180250
1,2-Diclorobenceno 99%, puro
1,2-Diclorobenceno
Formula: C₆H₄Cl₂
Pto. Ebullición: 179…180 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –15 °C
Densidad: 1,3 g/cm³
Pto. de inflamación: 67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000535
Núm. CAS: 95-50-1
EINECS: 202-425-9
UN: 1591
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,03081
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5520 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Suitability for use as a laser dye
Molar extinction coefficient ≥105000 (lambda max)