1,2-Diclorobenceno 99+% para espectroscopia
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: o-Diclorobenceno
222055000 222050025
ACRO222055000EA 95.5 EUR
ACRO222055000 ACRO222050025
1,2-Diclorobenceno 99+% para espectroscopia
1,2-Diclorobenceno
Formula: C₆H₄Cl₂
MW: 147 g/mol
Pto. Ebullición: 179…180 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –15 °C
Densidad: 1.3 g/cm³
Pto. de inflamación: 67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000535
Núm. CAS: 95-50-1
EINECS: 202-425-9
UN: 1591
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,03081
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.02 %
GC ≥99.0 %
UV at 380 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0003 meq/g
Alkalinity ≤0.0005 meq/g