1,2-Diclorobenceno 98 HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
o-Diclorobenceno
19385.K2
19385.M1
19385.K2EA
124
EUR
19385.K2
19385.M1
1,2-Diclorobenceno 98 HPLC
1,2-Diclorobenceno
Purity: 98% min
CAS No.: 95-50-1
Molecular Formula: C6H4Cl2
Formula Weight: 147.00
Flash Point: 68°(154°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.306
Refractive Index: 1.5510
Odour: Pungent
Melting Point: -18°
Boiling Point: 180°
Beilstein Reference: 606078
Merck Reference: 14,3056
UN No.: 1591
MDL No.: MFCD00000535
Formula:
C₆H₄Cl₂ MW: 147 g/mol Pto. Ebullición: 180 °C Pto. de fusión: –18 °C Densidad: 1.306 Pto. de inflamación: 68 °C (154 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000535 Núm. CAS: 95-50-1 EINECS: 202-425-9 UN: 1591 ADR: 6.1 III Índice Merck: 14,3056 |