1,2-Diclorobenceno 98% para espectrofotometría
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
32154.K2 32154.K7 32154.M1
32154.K2EA 83.1 EUR
32154.K2 32154.K7 32154.M1
1,2-Diclorobenceno 98% para espectrofotometría
1,2-Diclorobenceno
Purity: 98% CAS No.: 95-50-1 Molecular Formula: C6H4Cl2 Formula Weight: 147.00 Flash Point: 68°(154°F) Physical Form: Liquid Density: 1.306 Refractive Index: 1.5510 Odour: Pungent Melting Point: -18° Boiling Point: 180° Beilstein Reference: 606078 Merck Reference: 14,3056 UN No.: 1591 MDL No.: MFCD00000535
Formula: C₆H₄Cl₂
Pto. Ebullición: 180 °C
Pto. de fusión: –18 °C
Densidad: 1,306
Pto. de inflamación: 68 °C (154 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000535
Núm. CAS: 95-50-1
EINECS: 202-425-9
UN: 1591
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,3056