1,2-Diclorobenceno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 99%
CAS No.: 95-50-1
Molecular Formula: C6H4Cl2
Formula Weight: 147.00
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.5510
Odour: Pungent
Melting Point: -18°
Boiling Point: 180°
Beilstein Reference: 606078
Merck Reference: 14,3056
UN No.: 1591
MDL No.: MFCD00000535
Formula:
C₆H₄Cl₂ Pto. Ebullición: 180 °C Pto. de fusión: –18 °C Densidad: 1,306 Pto. de inflamación: 68 °C (154 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000535 Núm. CAS: 95-50-1 EINECS: 202-425-9 UN: 1591 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,3056 |