1,2-Diclorobenceno para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: o-Diclorobenceno
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03238.0100 8.03238.1000 8.03238.2500
8.03238.0100EA 42.1 EUR
8.03238.0100 8.03238.1000 8.03238.2500
1,2-Diclorobenceno para síntesis, Sigma-Aldrich®
1,2-Diclorobenceno
Formula: C₆H₄Cl₂
Pto. Ebullición: 180,5 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –17 °C
Densidad: 1,309 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000535
Núm. CAS: 95-50-1
EINECS: 202-425-9
UN: 1591
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,03081
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.13 g/l (20 °C)
Melting Point -17 °C
Molar Mass 147 g/mol
Boiling Point 180 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (20 °C)
Flash Point 66 °C
Explosion Limit 2.2 - 12 %(V)
Density 1.31 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 640 °C
Synonyms o-Chlorobenzene
Hill Formula C6H4Cl2
Chemical Formula 1,2-(Cl)2C6H4