1,3,5-Triclorobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L02132.18
L02132.30
L02132.18EA
31.2
EUR
L02132.18
L02132.30
1,3,5-Triclorobenceno ≥98%
1,3,5-Triclorobenceno
Purity: 98%
CAS No.: 108-70-3
Molecular Formula: C6H3Cl3
Formula Weight: 181.45
Flash Point: 126°(258°F)
Melting Point: 62-65°
Boiling Point: 208°
Beilstein Reference: 1635233
Merck Reference: 14,9632
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00000585
Formula:
C₆H₃Cl₃ Pto. Ebullición: 208 °C Pto. de fusión: 62…65 °C Densidad: 1,4604 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 126 °C (258 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000585 Núm. CAS: 108-70-3 EINECS: 203-608-6 ADR: 9,III Índice Merck: 14,9632 |