1,4-Diclorobenceno 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
113190010 113190025
ACRO113190010EA 51.9 EUR
ACRO113190010 ACRO113190025
1,4-Diclorobenceno 99+%
1,4-Diclorobenceno
Formula: C₆H₄Cl₂
Pto. Ebullición: 174 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 52…56 °C
Densidad: 1,24 g/cm³
Pto. de inflamación: 67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000604
Núm. CAS: 106-46-7
EINECS: 203-400-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,03082
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 55 °C
GC ≥99.0 %
UV Lambda max 528 nm (in Methanol)
Fluorescence max 547 nm (in Methanol)
Optimum lasing 563 nm (in Methanol)
Suitability (for use as a laser dye) Passes test
Molar absorption coefficient 104000 l/(mole.cm) (Lambda max)