1,4-Diclorobenceno para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
Sinónimos:
p-Diclorobenceno
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03226.0100
8.03226.1000
8.03226.2500
8.03226.0100EA
35.2
EUR
8.03226.0100
8.03226.1000
8.03226.2500
1,4-Diclorobenceno para síntesis, Sigma-Aldrich®
1,4-Diclorobenceno
Formula:
C₆H₄Cl₂ Pto. Ebullición: 173,4 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 48…50 °C Densidad: 1,458 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 65 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000604 Núm. CAS: 106-46-7 EINECS: 203-400-5 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 13,03082 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 0.08 g/l (25 °C) |
Melting Point | 52 - 54 °C |
Molar Mass | 147 g/mol |
Bulk Density | 800 kg/m3 |
Boiling Point | 173 - 175 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.8 hPa (20 °C) |
Flash Point | 66 °C |
Refractive Index | 1.5267 (70 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.7 - 5.9 %(V) |
Density | 1.23 g/cm3 (70 °C) |
pH | 7 (0.06 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point |
|
Saturation concentration | 5 g/m3 (20 °C) Air |
Hazard Class | 9 |
Hazard Class Description | Miscellaneous Hazardous Material |