Clorobenceno 99+%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Phenylchloride, Benzene Chloride, Monochlorobenzene
146410010 146410025 146410250
ACRO146410010EA 46.7 EUR
ACRO146410010 ACRO146410025 ACRO146410250
Clorobenceno 99+%, puro
Clorobenceno
Formula: C₆H₅Cl
Pto. Ebullición: 131 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –45 °C
Densidad: 1,1075 g/cm³
Pto. de inflamación: 23 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000530
Núm. CAS: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
UN: 1134
ADR: 3,III
IR: 01-2119432722-45
Índice Merck: 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5230 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA