Clorobenceno ≥99.5% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
36401.AP
36401.K2
36401.K7
36401.M1
36401.APEA
64.8
EUR
36401.AP
36401.K2
36401.K7
36401.M1
Clorobenceno ≥99.5% ACS
Clorobenceno
Purity: 99.5%
CAS No.: 108-90-7
Molecular Formula: C6H5Cl
Formula Weight: 112.56
Flash Point: 28°(82°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.106
Refractive Index: 1.5240
Appearance: Colourless
Odour: Aromatic
Melting Point: -45°
Boiling Point: 132°
Beilstein Reference: 605632
Merck Reference: 14,2121
UN No.: 1134
MDL No.: MFCD00000530
Formula:
C₆H₅Cl Pto. Ebullición: 132 °C Pto. de fusión: –45 °C Densidad: 1,106 Pto. de inflamación: 28 °C (82 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000530 Núm. CAS: 108-90-7 EINECS: 203-628-5 UN: 1134 ADR: 3,III IR: 01-2119432722-45 Índice Merck: 14,2121 |