Clorobenceno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Phenylchloride, Benzene Chloride, Monochlorobenzene
B21052.0F B21052.AP
B21052.0FEA 79.9 EUR
B21052.0F B21052.AP
Clorobenceno ≥99%
Clorobenceno
Purity: 99% CAS No.: 108-90-7 Molecular Formula: C6H5Cl Formula Weight: 112.56 Flash Point: 28°(82°F) Refractive Index: 1.5240 Odour: Aromatic Melting Point: -45° Boiling Point: 132° Beilstein Reference: 605632 Merck Reference: 14,2121 UN No.: 1134 MDL No.: MFCD00000530
Formula: C₆H₅Cl
Pto. Ebullición: 132 °C
Pto. de fusión: –45 °C
Densidad: 1,106
Pto. de inflamación: 28 °C (82 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000530
Núm. CAS: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
UN: 1134
ADR: 3,III
IR: 01-2119432722-45
Índice Merck: 14,2121
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM