Clorobenceno, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Phenylchloride, Benzene Chloride, Monochlorobenzene
8023.1000EA 67.7 EUR
8023.1000 8023.2500 8023.9025ST
Clorobenceno, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Clorobenceno
Formula: C₆H₅Cl
Pto. Ebullición: 130 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –45 °C
Densidad: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 28 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000530
Núm. CAS: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
UN: 1134
ADR: 3,III
IR: 01-2119432722-45
Índice Merck: 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (by GC) min. 99 %
Boiling Range max. 1.0 °C
Density (g/ml) at 25°C 1.101 - 1.104
Recorded Boiling Point 132 °C